Imprimer
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7467-1G PC7467-5G
APOSPC7467-1GEA 21.5 EUR
APOSPC7467-1G APOSPC7467-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃OS
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129191
Numéro CAS: 4021-50-5