Imprimer
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7456-1G PC7456-5G
APOSPC7456-1GEA 111 EUR
APOSPC7456-1G APOSPC7456-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01446115
Numéro CAS: 299426-31-6