Imprimer
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7449-1G PC7449-5G
APOSPC7449-1GEA 106 EUR
APOSPC7449-1G APOSPC7449-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04219156
Numéro CAS: 702650-29-1