Imprimer
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 0 EUR
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Point de fusion: 48…55 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052333
Numéro CAS: 103962-10-3
ONU: 3261
ADR: 8,III