Imprimer
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 42.2 EUR
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C/15mmHg
Densité: 1.909 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042411
Numéro CAS: 103962-05-6