Imprimer
1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 0 EUR
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène 98%
1-Iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃IO
Point d'ébullition: 164…165 °C
Densité: 1,916 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042410
Numéro CAS: 175278-00-9