Imprimer
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 39.3 EUR
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle 98%
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C/2mmHg
Densité: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052329
Numéro CAS: 36823-88-8
ONU: 2920
ADR: 8+3 II