Imprimer
2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile 97%
2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Point d'ébullition: 61…62 °C/8mmHg
Densité: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042409
Numéro CAS: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III