Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzimidamide
PC7436D-25G PC7436D-5G PC7436D-1G
APOSPC7436D-25GEA 203 EUR
APOSPC7436D-25G APOSPC7436D-5G APOSPC7436D-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.15 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085175
Numéro CAS: 56935-71-8