Imprimer
2-(Trifluorométhoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 EUR
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluorométhoxy)aniline 98%
2-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Point d'ébullition: 61…63 °C/15mmHg
Densité: 1.301 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035959
Numéro CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
ONU: 1993
ADR: 3,III