Imprimer
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 49.5 EUR
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.0325 g/mol
Densité: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258773
Numéro CAS: 929000-62-4