Imprimer
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 121 EUR
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃I
MW: 350.9
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672935
Numéro CAS: 364-12-5