Imprimer
3-Bromo-5-fluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7412-100G PC7412-25G PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA 120 EUR
APOSPC7412-100G APOSPC7412-25G APOSPC7412-5G
3-Bromo-5-fluorotoluène 98%
3-Bromo-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 63…66 °C/2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861195
Numéro CAS: 202865-83-6