Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7386-100G PC7386-25G
APOSPC7386-100GEA 574 EUR
APOSPC7386-100G APOSPC7386-25G
1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Formule: C₃H₅F₃O
Point d'ébullition: 75…76 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014403
Numéro CAS: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
ONU: 1987
ADR: 3,II