Imprimer
Alcool 5-bromo-2-fluorobenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7382-1G PC7382-25G PC7382-5G
APOSPC7382-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7382-1G APOSPC7382-25G APOSPC7382-5G
Alcool 5-bromo-2-fluorobenzylique
Alcool 5-bromo-2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
Point d'ébullition: 82…87 °C/0.4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143425
Numéro CAS: 99725-13-0