Imprimer
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
Formule: C₉H₅ClFN
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278785
Numéro CAS: 63010-72-0