Imprimer
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7336-1G PC7336-10G PC7336-5G
APOSPC7336-1GEA 0 EUR
APOSPC7336-1G APOSPC7336-10G APOSPC7336-5G
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Formule: C₁₂H₁₆F₃N₃O
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203918
Numéro CAS: 215434-37-0