Imprimer
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7317-5G PC7317-1G PC7317-250MG PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA 134 EUR
APOSPC7317-5G APOSPC7317-1G APOSPC7317-250MG APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClF₂N
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246881
Numéro CAS: 675112-70-6