2,2,2-Trifluoroéthanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Trifluoro Ethanol, TFE
PC7310-1KG
PC7310-2.5KG
PC7310-250G
APOSPC7310-1KGEA
95.7
EUR
APOSPC7310-1KG
APOSPC7310-2.5KG
APOSPC7310-250G
2,2,2-Trifluoroéthanol 99%
2,2,2-Trifluoroéthanol
Formule:
C₂H₃F₃O Point d'ébullition: 74…75 °C Point de fusion: –44 °C Densité: 1.373 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 29 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004672 Numéro CAS: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 ONU: 1986 ADR: 3+6.1,III |