Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC7304-1G
PC7304-10G
PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA
0
EUR
APOSPC7304-1G
APOSPC7304-10G
APOSPC7304-5G
Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle 97%
Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle
Formule:
C₂H₂ClF₃O₂S Point d'ébullition: 140…141 °C Densité: 1,651 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 72 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007458 Numéro CAS: 1648-99-3 EINECS: 216-713-7 ONU: 3265 ADR: 8,II |