Imprimer
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7293N-25G PC7293N-5G
APOSPC7293N-25GEA 0 EUR
APOSPC7293N-25G APOSPC7293N-5G
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
4,4,4-Trifluorocrotononitrile
Formule: CF₃CH=CHCN
Point d'ébullition: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190645
Numéro CAS: 406-86-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,II