Imprimer
α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 95.7 EUR
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluène 98%
α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Point d'ébullition: 44…46 °C/1mmHg
Densité: 1.689 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083528
Numéro CAS: 220141-72-0
ONU: 3265
ADR: 8 II