Imprimer
Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 284 EUR
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194.54 g/mol
Point d'ébullition: 180…182 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061203
Numéro CAS: 189807-20-3
ONU: 3265
ADR: 8 II