Imprimer
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7284T-25G PC7284T-5G PC7284T-10G
APOSPC7284T-25GEA 375 EUR
APOSPC7284T-25G APOSPC7284T-5G APOSPC7284T-10G
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluène 97%
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluène
Formule: C₇H₂F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153280
Numéro CAS: 80172-04-9