Imprimer
1,3,5-Trifluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7280-100G PC7280-25G PC7280-5G
APOSPC7280-100GEA 130 EUR
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G APOSPC7280-5G
1,3,5-Trifluorobenzène 98%
1,3,5-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
MW: 132.09 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C
Point de fusion: –5.5 °C
Densité: 1.277 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000333
Numéro CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
ONU: 2387
ADR: 3 II