Imprimer
1,2,4-Trifluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7270-100G PC7270-25G PC7270-500G
APOSPC7270-100GEA 40.6 EUR
APOSPC7270-100G APOSPC7270-25G APOSPC7270-500G
1,2,4-Trifluorobenzène 99%
1,2,4-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
Point d'ébullition: 89…91 °C
Densité: 1.264 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000305
Numéro CAS: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
ONU: 1993
ADR: 3,II