Imprimer
1,2,3-Trifluorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7269-100G PC7269-25G
APOSPC7269-100GEA 78.3 EUR
APOSPC7269-100G APOSPC7269-25G
1,2,3-Trifluorobenzène
1,2,3-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
Point d'ébullition: 94…95 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012013
Numéro CAS: 1489-53-8
ONU: 1993
ADR: 3,II