Imprimer
2,4,6-Trifluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 108 EUR
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldéhyde 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
Point d'ébullition: 165 °C
Point de fusion: 63…68 °C
Densité: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061197
Numéro CAS: 58551-83-0