Imprimer
2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7265G-25G PC7265G-5G PC7265G-100G
APOSPC7265G-25GEA 132 EUR
APOSPC7265G-25G APOSPC7265G-5G APOSPC7265G-100G
2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
Point d'ébullition: 159 °C
Densité: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061195
Numéro CAS: 104451-70-9