Imprimer
2,3,6-Trifluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7258L-1G PC7258L-5G PC7258L-25G
APOSPC7258L-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7258L-1G APOSPC7258L-5G APOSPC7258L-25G
2,3,6-Trifluoroaniline 98%
2,3,6-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
Point d'ébullition: 150…151 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012369
Numéro CAS: 67815-56-9