Imprimer
3-Fluoro-4-nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzoate de méthyle 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆FNO₄
Point de fusion: 53…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444027
Numéro CAS: 185629-31-6