1-(Trifluoroacétyl)imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
PC7240-25G
PC7240-5G
APOSPC7240-25GEA
102
EUR
APOSPC7240-25G
APOSPC7240-5G
1-(Trifluoroacétyl)imidazole 95%
1-(Trifluoroacétyl)imidazole
Derivatising agent. Useful for trifluoroacetylation ofalcohols and amines for electron-capture GC analysis.
Formule:
C₅H₃F₃N₂O Point d'ébullition: 137…138 °C Densité: 1.441 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 45 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00014501 Numéro CAS: 1546-79-8 EINECS: 216-282-5 ONU: 1993 ADR: 3,III |