Imprimer
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7217-10G PC7217-1G PC7217-5G
APOSPC7217-10GEA 1350 EUR
APOSPC7217-10G APOSPC7217-1G APOSPC7217-5G
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Formule: C₁₀H₈F₃N₃O₃
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607925
Numéro CAS: 952183-38-9