Imprimer
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
PC7214-1G PC7214-25G PC7214-5G
APOSPC7214-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7214-1G APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
MW: 218.13 g/mol
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052340
Numéro CAS: 58808-59-6