Imprimer
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7211-1G PC7211-5G
APOSPC7211-1GEA 219 EUR
APOSPC7211-1G APOSPC7211-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₉H₅BrFNO
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607907
Numéro CAS: 267880-92-2