Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
PC7210-100G PC7210-5G
APOSPC7210-100GEA 94.4 EUR
APOSPC7210-100G APOSPC7210-5G
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione 98%
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154.09 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000427
Numéro CAS: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
ONU: 1224
ADR: 3 III