Imprimer
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzothioamide
PC7164-1G PC7164-250MG
APOSPC7164-1GEA 703 EUR
APOSPC7164-1G APOSPC7164-250MG
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNS
MW: 234.887 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460505
Numéro CAS: 883230-66-8