3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7134-1G
PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA
242
EUR
APOSPC7134-1G
APOSPC7134-250MG
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule:
C₈H₇BF₄O₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09258747 Numéro CAS: 947533-09-7 |