Imprimer
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7133-1G PC7133-250MG
APOSPC7133-1GEA 394 EUR
APOSPC7133-1G APOSPC7133-250MG
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formule: C₁₈H₂₀BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258647
Numéro CAS: 929000-50-0