Imprimer
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 181 EUR
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230.02 g/mol
Point d'ébullition: 82…85 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173852
Numéro CAS: 175277-52-8
ONU: 3265
ADR: 8 III