Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
PC7096-1G PC7096-5G PC7096-25G
APOSPC7096-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7096-1G APOSPC7096-5G APOSPC7096-25G
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) 97%
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Sc
MW: 492.17 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192433
Numéro CAS: 144026-79-9