Imprimer
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 0 EUR
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BFO₄
Point de fusion: 289…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027284
Numéro CAS: 867256-77-7