Imprimer
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7083-1G PC7083-25G PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA 75.9 EUR
APOSPC7083-1G APOSPC7083-25G APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027207
Numéro CAS: 874288-34-3