Imprimer
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7082-1G PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7082-1G APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115630
Numéro CAS: 28987-44-2