Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7065-1G PC7065-250MG
APOSPC7065-1GEA 0 EUR
APOSPC7065-1G APOSPC7065-250MG
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09271791
Numéro CAS: 947533-39-3