Imprimer
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7063-1G PC7063-5G
APOSPC7063-1GEA 0 EUR
APOSPC7063-1G APOSPC7063-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C7H4F3NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375387
Numéro CAS: 131747-62-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III