Imprimer
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7055-1G PC7055-500MG PC7055-250MG
APOSPC7055-1GEA 0 EUR
APOSPC7055-1G APOSPC7055-500MG APOSPC7055-250MG
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO
Point de fusion: 275…278 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781233
Numéro CAS: 65352-94-5
ONU: 3261
ADR: 8,III