Imprimer
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7037-1G PC7037-5G PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7037-1G APOSPC7037-5G APOSPC7037-10G
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064049
Numéro CAS: 677728-92-6