Imprimer
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 2-Fluoro-3-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, (3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC7035-100MG PC7035-1G PC7035-5G
APOSPC7035-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC7035-100MG APOSPC7035-1G APOSPC7035-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211.9827 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064050
Numéro CAS: 1072952-52-3