Imprimer
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7024-5G PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA 71.2 EUR
APOSPC7024-5G APOSPC7024-25G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368234
Numéro CAS: 170981-41-6